Tlačiť
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Kdn-2-en
BICL4029-1MG BICL4029-5MG BICL4029-2MG
APOSBICL4029-1MGEA 282.4 EUR
APOSBICL4029-1MG APOSBICL4029-5MG APOSBICL4029-2MG
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid
Vzorec: C₉H₁₄O₈
Mw: 250.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683259
Číslo CAS: 188854-96-8