Tlačiť
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: AGF
BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 1177.7 EUR
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Vzorec: C₆H₁₀O₅
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD28014054
Číslo CAS: 7425-74-3