Tlačiť
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
BICL4012-500MG BICL4012-100MG BICL4012-250MG
APOSBICL4012-500MGEA 986.76 EUR
APOSBICL4012-500MG APOSBICL4012-100MG APOSBICL4012-250MG
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 55682-47-8