Tlačiť
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-GlcNAc, D-Glucosamine pentaacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose, (3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, GlcNAc tetraacetate
BICL4009-10G BICL4009-25G BICL4009-50G
APOSBICL4009-10GEA 481.75 EUR
APOSBICL4009-10G APOSBICL4009-25G APOSBICL4009-50G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Vzorec: C₁₆H₂₃NO₁₀
Mw: 389.3600 g/mol
Teplota tavenia: 131…133 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00067367
Číslo CAS: 14086-90-9