Tlačiť
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: EMCH
BICL224-250MG BICL224-1G
APOSBICL224-250MGEA 29.8 EUR
APOSBICL224-250MG APOSBICL224-1G
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Sulphhydryl reactive -Carbohydrate reactive
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃O₃·ClH
Mw: 261.705 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363434
Číslo CAS: 175290-73-0