Tlačiť
Clavulanate:Cellulose
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Clavulanic acid potassium salt:Cellulose (1:1)
BIC581-10G BIC581-1G BIC581-5G
APOSBIC581-10GEA 290.41 EUR
APOSBIC581-10G APOSBIC581-1G APOSBIC581-5G
Clavulanate:Cellulose
Clavulanate:Cellulose
Vzorec: C₈H₈NO₅·K
Mw: 237.251 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 61177-45-5
EINECS: 262-640-9
OSN: 1325
ADR: 4.1 III