Tlačiť
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIBP1047-250MG BIBP1047-100MG
APOSBIBP1047-250MGEA 569.19 EUR
APOSBIBP1047-250MG APOSBIBP1047-100MG
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
N1-Azido-spermine.3HCl
Vzorec: C₁₀H₂₇N₆·3Cl
Teplota tavenia: 210…220 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21363345
Číslo CAS: 1823475-98-4