Tlačiť
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 274.77 EUR
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Vzorec: C₁₈H₁₈N₂O₄S
Teplota tavenia: 77 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03701236
Číslo CAS: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6