Tlačiť
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
BIB6134-10G BIB6134-50G BIB6134-5G
APOSBIB6134-10GEA 323.25 EUR
APOSBIB6134-10G APOSBIB6134-50G APOSBIB6134-5G
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Vzorec: C₆H₆NO₆P·2C₆H₁₃N
Mw: 417.437 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00013173
Číslo CAS: 52483-84-8