Tlačiť
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 224.23 EUR
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Teplota tavenia: 207 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00067650
Číslo CAS: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9