Tlačiť
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Sodium D-glucuronate
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 139.4 EUR
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₉O₇·Na·H₂O
Mw: 234.137 g/mol
Teplota tavenia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151051
Číslo CAS: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7