Tlačiť
5-Chloro-DL-tryptophan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 862.01 EUR
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Teplota tavenia: 278…279 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074499
Číslo CAS: 154-07-4