Tlačiť
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-naphthyl b-D-galactoside, 6-Bromo-2-naphthyl β-D-galactopyranoside
BIB1201-1G BIB1201-500MG
APOSBIB1201-1GEA 132.77 EUR
APOSBIB1201-1G APOSBIB1201-500MG
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₆H₁₇BrO₆
Mw: 385.207 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00064182
Číslo CAS: 15572-30-2