Tlačiť
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 198.68 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₆
Mw: 307.299 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063950
Číslo CAS: 29266-96-4