Tlačiť
Polyethylenglykol 6000, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: PEG 6,000, PEG 6000
26610.290EA 47.27 EUR
26610.290 26610.360 26610.460
Polyethylenglykol 6000, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 6000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Mw: 6000
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779614
Číslo CAS: 25322-68-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Average molecular weight 5400 - 7000
Hydroxyl value 17 - 21
pH (5%) 4,5 - 7,5
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) max. 0.1%
Water max. 1.0%
Solidification point 55 - 61°C