Polyethylenglykol 4000, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
PEG 4000
26609.290EA
48.94
EUR
26609.290
26609.460
Polyethylenglykol 4000, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 4000
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01779612 Číslo CAS: 25322-68-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Average molecular weight | 3500 - 4500 |
Hydroxyl value | 25 - 32 |
pH (5%) | 4,0 - 8,0 |
Viscosity (20°C, 50% water) | 110 - 142 mPa.s |
Melting point (clear) | about 55°C |
Identification (IR) | passes test |