Tlačiť
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: PEG 1500, PEG 1,500
26607.290EA 45.73 EUR
26607.290 26607.360
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 1500
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Average molecular weight 1400 - 1600
Hydroxyl value 70 - 80
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 36 - 42 mPa.s
Solidification point about 45°C
Colouration (25% water) max 50 APHA