Tlačiť
Platina nominally 60% on carbon black
Dodávateľ: Thermo Scientific
44171.18EA 0 EUR
44171.18
Platina nominally 60% on carbon black
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4