Tlačiť
Paladium 5% on carbon, powder Type 490
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33217.09 H33217.18
H33217.09EA 1156.44 EUR
H33217.09 H33217.18
Paladium 5% on carbon, powder Type 490
Palladium
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
OSN: 1325
ADR: 4.1,III