Tlačiť
Fisetin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
119150010 119150050
ACRO119150010EA 205.09 EUR
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
Mw: 286.24 g/mol
Teplota tavenia: >330 °C
Číslo MDL: MFCD00006829
Číslo CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %