Tlačiť
Styrene ≥99.5% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Stabilizácia: Inhibited with tert-butylcatechol 10 - 15 ppm
85999.180EA 16.93 EUR
85999.180 85999.290 85999.320 85999.460
Styrene ≥99.5% stabilised, GPR RECTAPUR®
Styrene
Vzorec: C₈H₈
Číslo MDL: MFCD00008612
Číslo CAS: 100-42-5
OSN: 2055
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) min 99,5%
Identity (IR) Passes test
Appearance clear liquid
Density (d 20°C/4°C) 0,905 - 0,907
Stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol 10 - 15 ppm