Anizol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87106.180EA
34.46
EUR
87106.180
87106.260
87106.290
87106.320
87106.460
Anizol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anizol
Vzorec:
C₇H₈O Teplota vzplanutia: 52 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008354 Číslo CAS: 100-66-3 OSN: 2222 ADR: 3,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | ≥ 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Odour | Characteristic |
Density (20/4) | 0,992 - 0,994 |