Amberlite® IRC-120, H form, ion-exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
466710010
466710050
466712500
ACRO466710010EA
101.48
EUR
ACRO466710010
ACRO466710050
ACRO466712500
Amberlite® IRC-120, H form, ion-exchange resin
Amberlite® IRC-120, H form, ion-exchange resin
- Inorganic
- for organic synthesis
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132707 Číslo CAS: 65098-55-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Amber to light brown Beads |
Particle size | ≤4.0 % (> 1180um) |
Moisture holding capacity | 48.0 to 58.0 (H+) |
Total volume capacity | ≥1.80 eq/L (H+) |