Tlačiť
Fluocinonide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
465450010 465452500
ACRO465450010EA 787.9 EUR
ACRO465450010 ACRO465452500
Fluocinonide
Fluocinonide
  • Bioactive
Vzorec: C₂₆H₃₂F₂O₇
Mw: 494.53 g/mol
Teplota tavenia: 296 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00079302
Číslo CAS: 356-12-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %