Tlačiť
Retigabine dihydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
465010010 465012500
ACRO465010010EA 921.78 EUR
ACRO465010010 ACRO465012500
Retigabine dihydrochloride
Retigabine dihydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₁₈FN₃O₂·₂HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04307735
Číslo CAS: 150812-13-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %