Tlačiť
Pravastatin sodium salt hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
464880010 464882500
ACRO464880010EA 491.38 EUR
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00887601
Číslo CAS: 2244386-63-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %