Tlačiť
Acetamiprid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463930010 463932500
ACRO463930010EA 439.01 EUR
ACRO463930010 ACRO463932500
Acetamiprid
Acetamiprid
  • Bioactive
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₄
Mw: 222.67 g/mol
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06201842
Číslo CAS: 135410-20-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %