Tlačiť
Doripenem hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
463870010 463872500
ACRO463870010EA 332.13 EUR
ACRO463870010 ACRO463872500
Doripenem hydrate
Doripenem hydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₂₄N₄O₆S₂·xH₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09749887
Číslo CAS: 1820954-21-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤0.1 %