Divalproex sodium
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
463490250
463491000
ACRO463490250EA
139.99
EUR
ACRO463490250
ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
- Bioactive
Vzorec:
C₁₆H₃₁NaO₄ Teplota tavenia: 98…102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00879852 Číslo CAS: 76584-70-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Sodium (Na) | passes test |