Tlačiť
Ibandronate sodium salt monohydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
463150010 463150050
ACRO463150010EA 81.03 EUR
ACRO463150010 ACRO463150050
Ibandronate sodium salt monohydrate
Ibandronate sodium salt monohydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₉H₂₂NNaO₇P₂·H₂O
Teplota tavenia: 175…177 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD07197214
Číslo CAS: 138926-19-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4.5 % to 8.5 %
Titration with NaOH 96 to 104 % (on dry substance)