Tlačiť
Cidofovir dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463120010 463122500
ACRO463120010EA 1007.62 EUR
ACRO463120010 ACRO463122500
Cidofovir dihydrate
Cidofovir dihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₈H₁₄N₃O₆P·2H₂O
Teplota tavenia: 260 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD16556167
Číslo CAS: 149394-66-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 12.5 %
HPLC ≥97.5 %