Tlačiť
Tylosin phosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463040010 463040050
ACRO463040010EA 119.53 EUR
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive
Vzorec: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06795692
Číslo CAS: 1405-53-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)