Tlačiť
Risedronic acid sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Risedronic acid sodium, (1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid) sodium salt
462930010 462932500
ACRO462930010EA 378.53 EUR
ACRO462930010 ACRO462932500
Risedronic acid sodium salt
Risedronic acid sodium salt
  • Bioactive
Vzorec: C₇H₁₀NNaO₇P₂
Mw: 305.1 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01706268
Číslo CAS: 115436-72-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 11.9 to 13.9 %
HPLC ≥97.5 %