Tlačiť
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
461820050 461820250
ACRO461820050EA 52.15 EUR
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00058011
Číslo CAS: 7232-21-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %