Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
461820050
461820250
ACRO461820050EA
52.15
EUR
ACRO461820050
ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
- Bioactive
Vzorec:
C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl Teplota tavenia: 171…173 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00058011 Číslo CAS: 7232-21-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |