Tlačiť
Dexmedetomidine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dex, (S)-Medetomidine hydrochloride, (+)-Medetomidine hydrochloride, (S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, (S)-4-(α,2,3-Trimethybenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, Precedex, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
465430010 465432500
ACRO465430010EA 842.38 EUR
ACRO465430010 ACRO465432500
Dexmedetomidine hydrochloride
Dexmedetomidine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂·HCl
Mw: 236.74 g/mol
Teplota tavenia: 158 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12912677
Číslo CAS: 145108-58-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +48° to +54° (20 °C, 589 nm) (1% in water)