Tlačiť
Clemastine fumarate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (R)-2-(2-((R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy)ethyl)-1-methylpyrrolidine fumarate
465420010 465422500
ACRO465420010EA 907.34 EUR
ACRO465420010 ACRO465422500
Clemastine fumarate
Clemastine fumarate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₅H₃₀ClNO₅
Teplota tavenia: 158…162 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00137486
Číslo CAS: 14976-57-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +15° to +18° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml methanol)