Tlačiť
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Irbesartan, 3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
465250010 465250050
ACRO465250010EA 77.82 EUR
ACRO465250010 ACRO465250050
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
  • Bioactive
Vzorec: C₂₅H₂₈N₆O
Teplota tavenia: 180…182 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00864464
Číslo CAS: 138402-11-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %