Balsalazide disodium salt dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic Acid Disodium Salt, Sodium (E)-5-((4-((2-carboxylatoethyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzoate dihydrate
465090010
465090050
ACRO465090010EA
64.89
EUR
ACRO465090010
ACRO465090050
Balsalazide disodium salt dihydrate
Balsalazide disodium salt dihydrate
- Bioactive
Vzorec:
C₁₇H₁₇N₃Na₂O₈ Mw: 437.31 g/mol Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD01631117 Číslo CAS: 150399-21-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to yellow-red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 10 % |
HPLC | ≥97.5 % |