Azelastine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
465080010
465082500
ACRO465080010EA
256.72
EUR
ACRO465080010
ACRO465082500
Azelastine hydrochloride
Azelastine hydrochloride
- Bioactive
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 224 to 228 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration Argentimetric | 97.5 to 102.5 % |