Tlačiť
Sesamin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (1S,3aR,4S,6aR)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)hexahydrofuro[3,4-c]furan
464890010 464892500
ACRO464890010EA 635.78 EUR
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₀H₁₈O₆
Teplota tavenia: 123 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00216134
Číslo CAS: 607-80-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %