Tlačiť
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
464810010 464810050
ACRO464810010EA 124.35 EUR
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Teplota tavenia: 156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09752074
Číslo CAS: 344423-98-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %