Tlačiť
N6-Benzoyladenosine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
464690010 464690050
ACRO464690010EA 111.51 EUR
ACRO464690010 ACRO464690050
N6-Benzoyladenosine
N6-Benzoyladenosine
Vzorec: C₁₇H₁₇N₅O₅
Teplota tavenia: 141…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00056988
Číslo CAS: 4546-55-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)