Tlačiť
Ginsenoside Rb1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(((3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-((S)-6-methyl-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hept-5-en-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
464630500 464632500
ACRO464630500EA 155.23 EUR
ACRO464630500 ACRO464632500
Ginsenoside Rb1
Ginsenoside Rb1
  • Bioactive
Vzorec: C₅₄H₉₂O₂₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00133367
Číslo CAS: 41753-43-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder (May have a yellow hue)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %