Tlačiť
Dapagliflozin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
464620010 464620050
ACRO464620010EA 173.84 EUR
ACRO464620010 ACRO464620050
Dapagliflozin
Dapagliflozin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₂₅ClO₆
Mw: 408.87 g/mol
Teplota tavenia: 65…70 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD13182359
Číslo CAS: 461432-26-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %