Tlačiť
Chromazurol B (synthetic)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
464530050 464530250
ACRO464530050EA 50.94 EUR
ACRO464530050 ACRO464530250
Chromazurol B (synthetic)
Chromazurol B
  • Bioactive
Vzorec: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036446
Číslo CAS: 1796-92-5
EINECS: 217-279-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Absorptivity (1%, 1cm) ≥220
UV Lambda max 423 to 429 nm (1% water)