Tlačiť
Adapalene
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
464500010 464500050
ACRO464500010EA 162.45 EUR
ACRO464500010 ACRO464500050
Adapalene
Adapalene
  • Bioactive
Vzorec: C₂₈H₂₈O₃
Teplota tavenia: 324 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03106112
Číslo CAS: 106685-40-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %