Tlačiť
Olanzapine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
464290010 464290050
ACRO464290010EA 114.72 EUR
ACRO464290010 ACRO464290050
Olanzapine
Olanzapine
  • Bioactive
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄S
Teplota tavenia: 194 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00866702
Číslo CAS: 132539-06-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)