Tlačiť
Ambrisentan
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
463950010 463952500
ACRO463950010EA 607.7 EUR
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₂₂N₂O₄
Teplota tavenia: >150 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09842330
Číslo CAS: 177036-94-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %