Tlačiť
Kyselina fosforečná 85+% HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric acid
463861000 463865000
ACRO463861000EA 38.45 EUR
ACRO463861000 ACRO463865000
Kyselina fosforečná 85+% HPLC
Kyselina fosforečná
  • Analytical reagent
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
OSN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test