Tlačiť
Hydrogenftalát draselný for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
463850500 463852500
ACRO463850500EA 42.06 EUR
ACRO463850500 ACRO463852500
Hydrogenftalát draselný for HPLC
Hydrogenftalát draselný
  • Analytical reagent
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
Mw: 204.22
Teplota tavenia: 295…300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013070
Číslo CAS: 877-24-7
Merck Index: 13,07694
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 3.5 to 5.0 (5 % in water)
Titration with NaOH 99.4 to 100.6 %